Läs mer
Molekylsikt 13X, 4 till 8 maskar
Produktkod. 10471431 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10471431 500 g Glasflaska 500g
10617162 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10471431 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 197305000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 63231-69-6
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Torkmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63231-69-6
MDL-nummer MFCD00131613
IUPAC-namn Molekylsilar 13X
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular sieves 13X
Färg Beige till Brun
Namnnotering 13X, 4 to 8 mesh
Bulkdensitet 600g/L min.
Förpackning Glasflaska
Resterande vatten 1.5% max.
Kvantitet 500 g
Fysisk form Pärlor
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.