Läs mer
Molekylära siktar, 13X, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15642930 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15642930 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15642930 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 2835921KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Pulver,∼ 2μ m snitt del. storlek
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular Sieves, 13X
Förpackning Poly flaska
Kvantitet 1 kg
CAS 63231-69-6
Linjär formel Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
MDL-nummer MFCD00131613
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn Molekylsilar 13X