Läs mer
Molekylsikt, 13X, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Molecular Sieves, 13X |
| Förpackning | Trumma med inliner |
| Kvantitet | 5 kg |
| CAS | 63231-69-6 |
| Linjär formel | Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O |
| MDL-nummer | MFCD00131613 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC-namn | Molekylsilar 13X |