Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Molecular sieves, 13X |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Partikelstorlek | Dia.: 1.6mm |
| Kvantitet | 1 kg |
| Fysisk form | Pellets |
| Linjär formel | Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |