Läs mer
Molekylsikt, 13X, Pellets, Dia.: 3,2 mm, Solstice
Produktkod. 15643970
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Trumma med inliner
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15643970 1 kg Poly flaska 1kg
15653970 5 kg Trumma med inliner 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15643970 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3343591KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2995.00 SEK
    2905.11 SEK / 1kg
    Save 89.89 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Pellets, 3,2 mm
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63231-69-6
MDL-nummer MFCD00131613
IUPAC-namn Molekylsilar 13X
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular sieves, 13X
Förpackning Poly flaska
Partikelstorlek Dia.: 3,2 mm
Kvantitet 1 kg
Fysisk form Pellets
Linjär formel Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
UN-nummer NONH for all modes of transport