Läs mer
Molekylsikt, 13X, Pellets, Dia.: 3,2 mm, Solstice
Produktkod. 15653970 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Trumma med inliner
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15653970 5 kg Trumma med inliner 5kg
15643970 1 kg Poly flaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15653970 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3343595KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Pellets, 3,2 mm
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63231-69-6
MDL-nummer MFCD00131613
IUPAC-namn Molekylsikt 13X
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular sieves, 13X
Förpackning Trumma med inliner
Partikelstorlek Dia.: 3,2 mm
Kvantitet 5 kg
Fysisk form Pellets
Linjär formel Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
UN-nummer NONH for all modes of transport