Läs mer
Molekylsikt, 3 Å, 8 till 12 mesh, Solstice
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Molecular Sieves, 3 Å |
| Maskstorlek | 8 to 12mesh |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |