Läs mer
Molekylsikt, 3 Å, 8 till 12 mesh, Solstice
Produktkod. 15691840
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15691840 5 kg 5kg
15681840 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15691840 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 2085825KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-03-2027
Pärlor, 8-12 mesh
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 308080-99-1
Molekylformel AlNaO6Si2
Molekylvikt (g/mol) 202.135
MDL-nummer MFCD00131613
InChI-nyckel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC-namn aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan
LEDER [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular Sieves, 3 Å
Maskstorlek 8 till 12 mesh
Kvantitet 5 kg
Linjär formel KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
UN-nummer NONH for all modes of transport