Läs mer
Molecular sieves, 3A, 1-2mm (0.04-0.08in) dia. pellets
Produktkod. p-7080394
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
Produktkod. 11379139
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 087957.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
Molekylsilar, 3A används som torkmedel i petroleum- och kemisk industri. Det är användbart för torkning av omättade kolväten såsom eten, propen och butadien. Det används också för att ta bort vatten från etanol. Den finner tillämpning vid torkning av vissa kemikalier, nämligen etanol, köldmedier och naturgas. Det spelar en viktig roll vid selektiv adsorption av vatten i isolerglas (IG) och polyuretan. Det har ansetts vara ett allmänt torkmedel i polära och opolära medier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 308080-99-1
Molekylformel AlNaO6Si2
Molekylvikt (g/mol) 202.135
MDL-nummer MFCD00131613
InChI-nyckel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC-namn aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan
LEDER [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular sieves 3A
Färg Brun
Namnnotering 1 to 2mm (0.04 to 0.08 in.) dia. pellets
Känslighet Hygroscopic
Kvantitet 1 kg
Fysisk form Pellets
Löslighetsinformation Insoluble in cold water,hot water,methanol,diethyl ether,n-octanol and acetone.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.