Läs mer
Molekylsilar 3A, 4 till 8 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-44812 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
500g
5kg
Produktkod. 10104220
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Torkmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 308080-99-1
Molekylformel AlNaO6Si2
Molekylvikt (g/mol) 202.135
MDL-nummer MFCD00131613
InChI-nyckel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC-namn aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan
LEDER [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular sieves 3A
Färg Beige
Namnnotering 4 to 8 mesh
Bulkdensitet 700 to 800g/L
Förpackning Glasflaska
Resterande vatten 1.5% max. (550°C, 2 hrs.)
Vattenadsorption 20% min. (50%rH, 20°C, 24h)
Kvantitet 500 g
Fysisk form Granulat
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.