Läs mer
Molekylsilar 3A, 8 till 12 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10082590 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
5 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
25kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10082590 5 kg 5kg
10082600 500 g 500g
15204674 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10082590 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 197250050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Torkmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 308080-99-1
Molekylformel AlNaO6Si2
Molekylvikt (g/mol) 202.135
MDL-nummer MFCD00131613
InChI-nyckel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC-namn aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan
LEDER [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular sieves 3A
Färg Beige till Brun
Namnnotering 8 to 12 mesh
Bulkdensitet 600g/L min.
Förpackning Plast trumma
Resterande vatten 1.5% max.
Vattenadsorption 20% min. (60% rel. humid.)
Kvantitet 5 kg
Fysisk form Pärlor
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.