Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Molecular sieves, UOP Type 3Å |
| Färg | Beige eller Tan |
| Densitet | 2 g/cm3 |
| Förpackning | Poly flaska |
| Partikelstorlek | Diameter: 3,2 mm |
| Kvantitet | 1 kg |
| Fysisk form | Pellets |
| Smältpunkt | >400 °C |
| Linjär formel | KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Visa mer |