Läs mer
Molecular Sieves 3A, Pellets, Dia.: 3,2mm, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Drum with inliner
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Molecular sieves, UOP Type 3Å |
| Färg | Beige eller Tan |
| Densitet | 2 g/cm3 |
| Förpackning | Poly flaska |
| Partikelstorlek | Dia.: 3.2 mm |
| Kvantitet | 1 kg |
| Fysisk form | Pellets |
| Smältpunkt | >400°C |
| Linjär formel | KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur