Läs mer
Molekylsikt, 3A, pulver
Beskrivning
Molekylsilar, 3A används som torkmedel i petroleum- och kemisk industri. Det är användbart för att torka omättade kolväten som etylen, propylen och butadien. Det används också för att ta bort vatten från etanol. Den finner tillämpning vid torkning av vissa kemikalier, nämligen etanol, köldmedier och naturgas. Det spelar en viktig roll vid selektiv adsorption av vatten i isolerglas (IG) och polyuretan. Det har ansetts vara ett allmänt torkmedel i polära och opolära medier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Molecular sieves, 3A |
| Namnnotering | 3A |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Kvantitet | 1000 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Löslighetsinformation | Olöslig i kallt vatten, varmt vatten, metanol, dietyleter, n-oktanol och aceton. |
| IUPAC-namn | aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.