Läs mer
Molekylsikt, 3A, pulver, TRC
Produktkod. 30467878
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30467878 500 g
1 options
Produktkod. 30467878 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM489003500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular Sieves, 3A, Powder
CAS 308080-99-1
Molekylformel AlNaO6Si2
Kvantitet 500 g
Synonym Zeolites, 3A, 3A Zeolites, 3ASDG, Baylith SG 232, HTMS 3A, LEK 2425, MS 3A, Mizuka Sieves 3A, Molecular Sieve 3A, Molsiv 3A, Purmol 3A, Purmol 3STH, S 136, Siliporite 3A, Siliporite NK 30, Siliporite NK 30AP, Sylobead 562CS, Tricat 3A, UOP-AS 5078, Z 3-02, Zeolum A 3
InChI formel InChI=1S/Al.Na.2O3Si/c;;2*1-4(2)3/q+3;+1;2*-2
LEDER O=[Si]([O-])[O-].O=[Si]([O-])[O-].[Al+3].[Na+]
Molekylvikt (g/mol) 202.14
Formel vikt 201.89