Läs mer
Molekylsikt, 4 Å, 4 till 8 mesh, Solstice
Produktkod. 15601850
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15601850 1 kg 1kg
15611850 500 g 500g
15621850 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15601850 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 2085901KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Pärlor, 4-8 mesh
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70955-01-0
Molekylformel C20H25FN2O8
Molekylvikt (g/mol) 440.42
MDL-nummer MFCD00131613
InChI-nyckel FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
IUPAC-namn (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorfenyl)propanoyl]amino]-5-metoxi-4-metoxikarbonyl-3-metyl-5-oxopentansyra
LEDER COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular Sieves, 4 Å
Maskstorlek 4 to 8mesh
Kvantitet 1 kg
Linjär formel Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
UN-nummer NONH for all modes of transport