Läs mer
Molekylsikt, 4A, 3–5 mm (0,12–0,20 tum) pärlor
Produktkod. 11377455
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377455 250 g 250g
11387455 1000 g 1kg
11449820 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11377455 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05466.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    622.20 SEK
    506.65 SEK / 250g
    Save 115.55 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440,42 g/mol
Molekylsilar, 4A, 3-5 mm (0,12-0,20 tum) pärlor är användbara i allmänna gastorkningstillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70955-01-0
Molekylformel C20H25FN2O8
Molekylvikt (g/mol) 440.42
MDL-nummer MFCD00131613
InChI-nyckel FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
IUPAC-namn (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorfenyl)propanoyl]amino]-5-metoxi-4-metoxikarbonyl-3-metyl-5-oxopentansyra
LEDER COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular sieves, 4A
Namnnotering 3 till 5 mm pärlor
Känslighet Hygroskopisk
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Olöslig i kallt vatten, varmt vatten, metanol, dietyleter, n-oktanol och aceton.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.