Läs mer
Molekylsikt, 4A, -8+12 (ca 2 mm) pärlor
Beskrivning
Molekylära siktar, 4Å används för att absorbera molekyler stora som butan. Den används för separering av naturgas, flytande petroleumgas (LPG) och alkener. Den finner tillämpning vid raffinering och rening av vätska och gaser. Den används också för torkning och rening av luft, inerta gaser och lösningsmedel. Det är aktivt involverat i att avlägsna metanol, koldioxid och ammoniak från vätskeströmmar. Det spelar en viktig roll att ta bort tungmetalljoner som finns i vatten. Det används också som tvålbildande medel och som ett rengöringsmedel. Det har ansetts vara ett allmänt torkmedel i polära och opolära medier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Molecular sieves, 4A |
| Namnnotering | 1 till 2 mm (0,04 till 0,08 tum) pärlor |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Kvantitet | 1000 g |
| Löslighetsinformation | Olöslig i kallt vatten, varmt vatten, metanol, dietyleter, n-oktanol och aceton. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.