Läs mer
Molekylsikt 4A, cylindrar, 3,2 mm i diameter
Produktkod. 10882231 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10882231 1 kg Glasflaska 1kg
10535090 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10882231 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436730010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440,42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Torkmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70955-01-0
Molekylformel C20H25FN2O8
Molekylvikt (g/mol) 440.42
MDL-nummer MFCD00131613
InChI-nyckel FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
LEDER COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular sieves 4A
Färg Beige
Bulkdensitet 650 till 750g/L
Förpackning Glasflaska
Resterande vatten < 2 % (900 °C, 2 timmar)
Vattenadsorption > 20 % (55 % rH, 20 °C)
Kvantitet 1 kg
Fysisk form Cylindrar
IUPAC-namn Molekylära siktar
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.