Läs mer
Molekylsikt, 4A, Pellets, Dia.: 3,2 mm, Solstice
Produktkod. 15673960
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Trumma med inliner
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15673960 5 kg Trumma med inliner 5kg
15663960 1 kg Poly flaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15673960 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3342945KG
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Pellets, 3,2 mm diameter
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70955-01-0
Molekylformel C20H25FN2O8
Molekylvikt (g/mol) 440.42
MDL-nummer MFCD00131613
InChI-nyckel FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
IUPAC-namn (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorfenyl)propanoyl]amino]-5-metoxi-4-metoxikarbonyl-3-metyl-5-oxopentansyra
LEDER COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular sieves, 4Å
Färg Brun
Densitet 2g/cm3
Förpackning Trumma med inliner
Partikelstorlek Dia.: 3,2 mm
Kvantitet 5 kg
Fysisk form Pellets
Smältpunkt 400 °C
Linjär formel Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
UN-nummer NONH for all modes of transport