Läs mer
Molekylsikt 4A, pulver <50 mikron
Produktkod. 10236940 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10236940 25 g Plastflaska 25g
10470871 500 g Plastflaska 500g
10434415 1 kg Plastflaska 1kg
10698124 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
13408478 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10236940 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 214800250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440,42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Torkmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70955-01-0
Molekylformel C20H25FN2O8
Molekylvikt (g/mol) 440.42
InChI-nyckel FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
IUPAC-namn (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorfenyl)propanoyl]amino]-5-metoxi-4-metoxikarbonyl-3-metyl-5-oxopentansyra
LEDER COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular sieves 4A
Färg Vit till Beige
Namnnotering Powder, <50 micron
pH 9 to 12 (10% water suspension)
Förpackning Plastflaska
Resterande vatten 3% max.
Vattenadsorption 18% max.
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
MDL-nummer MFCD00131613
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.