Läs mer
Molecular Sieves, 5Å , Honeywell Fluka™
Produktkod. 15671850
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Trumma med inliner
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15671850 5 kg Trumma med inliner 5kg
15661850 1 kg Poly flaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15671850 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 2086205KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Pärlor, 8-12 mesh
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Honeywell Now levererar Fluka™ premiumkvalitets oorganiska reagenser världen över – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69912-79-4
Molekylformel AlNaO6Si2
Molekylvikt (g/mol) 202.14
MDL-nummer MFCD00147627
InChI-nyckel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
LEDER [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular Sieves, 5Å
Maskstorlek 8 to 12mesh
Förpackning Trumma med inliner
Porstorlek 5 Å
Kvantitet 5 kg
Fysisk form Pärlor
Linjär formel Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn aluminium; natrium; dioxid(oxo)silan