Läs mer
Molecular Sieves, 5Å , Pellets, 1,6 mm, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15613970 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Produktkod. Kvantitet
15613970 1 kg
1 options
Produktkod. 15613970 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3343161KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Pellets, 1,6 mm
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular sieves, 5Å
Förpackning Polyflaska
Kvantitet 1 kg
CAS 69912-79-4
Fysisk form Pellets, 1,6 mm
Molekylformel AlNaO6Si2
Linjär formel Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
MDL-nummer MFCD00147627
UN-nummer NONH for all modes of transport
InChI-nyckel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
IUPAC-namn aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan
Molekylvikt (g/mol) 202.14
PubChem CID 19758701