Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Molecular Sieves, 5Å |
| Namnnotering | Undried |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Kvantitet | 500 g |
| Fysisk form | Powder |
| Linjär formel | Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |