Läs mer
Molekylsiktar, 5A, 1-2 mm (0,04-0,08 tum) dia. pellets, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15407515
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407515 250 g 250g
11339139 1 kg 1kg
11329139 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15407515 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087955.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202.14 g/mol
Molekylsiktar, 5A, 1-2 mm (0,04-0,08 tum) dia. Pellets används vid uttorkning och rening av luft. Den finner användning i naturgas och flytande petroleumgas speciellt för uttorkning och avsvavling. I kemilaboratorier används det för att separera föreningar och torka reaktionsutgångsmaterial. Dessutom används det som kommersiella adsorbenter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69912-79-4
Molekylformel AlNaO6Si2
Molekylvikt (g/mol) 202.14
MDL-nummer MFCD00147627
InChI-nyckel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC-namn aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan
LEDER [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular sieves 5A
Färg Brun
Namnnotering 1 to 2mm (0.04 to 0.08 in.) dia. pellets
Känslighet Hygroscopic
Kvantitet 250 g
Fysisk form Pellets
Löslighetsinformation Insoluble in water and most organic solvents.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.