Läs mer
Molekylsilar, 5A, 3-5 mm (0,12-0,20 tum) pärlor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7044301
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 11327575
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05722.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202.14 g/mol
Molekylsilar, 13X, 3-5 mm (0,12-0,20 tum) pärlor används för flytande petroleumgas, naturgastorkning, avsvavling, ren. Det används som adsorbent för gaser och vätskor. Det används i kemilaboratorier för att separera föreningar och torka reaktionsutgångsmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69912-79-4
Molekylformel AlNaO6Si2
Molekylvikt (g/mol) 202.14
MDL-nummer MFCD00147627
InChI-nyckel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC-namn aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan
LEDER [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular sieves, 5A
Namnnotering 3 to 5mm (0.12 to 0.20 in) beads
Känslighet Hygroscopic
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.