Läs mer
Molekylsilar 5A, 4 till 8 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10092600 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10092600 500 g Glasflaska 500g
10494335 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10092600 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 197285000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Torkmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69912-79-4
Molekylformel AlNaO6Si2
Molekylvikt (g/mol) 202.14
MDL-nummer MFCD00147627
InChI-nyckel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC-namn aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan
LEDER [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular sieves 5A
Färg Beige
Namnnotering 5A, 4 to 8 mesh
Bulkdensitet 660 to 780g/L
Förpackning Glasflaska
Partikelstorlek 4 to 8 mesh
Resterande vatten 1.5% max. (575°C, 3 hrs.)
Vattenadsorption 20% min.
Kvantitet 500 g
Fysisk form Pärlor
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.