Läs mer
Molecular sieves 5A, 8 to 12 mesh
Produktkod. p-44831 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
500g
5kg
Produktkod. 10572601
Brand: Thermo Scientific Acros 197295000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Torkmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69912-79-4
Molekylformel AlNaO6Si2
Molekylvikt (g/mol) 202.14
MDL-nummer MFCD00147627
InChI-nyckel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
LEDER [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular sieves 5A
Färg Beige till grått eller brunt
Namnnotering 5A, 8 to 12 mesh
Bulkdensitet 680 to 760g/L
Förpackning Glasflaska
Resterande vatten 1.5% max. (550°C, 2 hrs.)
Vattenadsorption 20% min. (50% rH, 20°C, 24 Hrs.)
Kvantitet 500 g
Fysisk form Granulat
IUPAC-namn Molekylsilar 5A
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.