Läs mer
Molekylsikt, Solstice
Produktkod. 15616740
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15616740 1 kg 1kg
15626740 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15616740 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 698321KG
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Stång, storlek 1/16 tum.
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 308080-99-1
Molekylformel AlNaO6Si2
Molekylvikt (g/mol) 202.135
MDL-nummer MFCD00131613
InChI-nyckel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC-namn aluminium;natrium;dioxid(oxo)silan
LEDER [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular sieves
Kvantitet 1 kg
Linjär formel KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
UN-nummer NONH for all modes of transport