Läs mer
Molekylsikt, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Molecular sieves |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Molecular sieves 3 Å