Läs mer
Molecular sieves, Powder, Catalyst Support, Sodium Y Zeolite, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15683970 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15683970 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15683970 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer 334448100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Powder, Catalyst support, sodium Y zeolite
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molecular sieves
Förpackning Poly bottle
Kvantitet 100 g
CAS 63231-69-6
Fysisk form Powder, Catalyst support, sodium Y zeolite
MDL-nummer MFCD00131613
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn Molecular sieves 13X