Läs mer
Invitrogen™ Click-iT™ Plus OPP Alexa Fluor™ 594 Proteinsyntesanalyssats
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15356683
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
15356683 1 Kit
1 options
Produktkod. 15356683 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C10457
Edge
Innehåller
Click-iT OPP reagens, Alexa Fluor färgämne pikolylazid, Click-iT OPP-reaktionsbuffert, kopparskyddsmedel, Click-iT Reaktionsbufferttillsats, Click-iT Reaktionsstegringsbuffert och NuclearMask™ Blå fläck
Tillhandahåller icke-radioaktiv metod för detektering av proteinsyntes med fluorescensmikroskopi eller höginnehållsavbildning
De Click-iT™ Plus OPP Alexa Fluor™ 594 Protein Synthesis Assay Kit tillhandahåller en snabb, känslig och icke-radioaktiv metod för detektering av proteinsyntes med hjälp av fluorescensmikroskopi eller höginnehållsavbildning. I denna analys är O-propargyl-puromycin (OPP) effektivt införlivat i nyligen översatta proteiner i kompletta metionininnehållande media och fluorescerande märkt med en ljus, fotostabil Alexa Fluor™ färgämne i en snabb, mycket specifik och mild klickreaktion.
Funktioner i satsen inkluderar:
• Inget mediabyte krävs —fungerar i kompletta, metioninhaltiga media, inget behov av att ta bort cellmedia
• Multiplex-—aktiverad Click-iT™ Plus-teknologi behåller signal från GFP och bindning av fluorescerande-konjugerade falloidiner
• Icke-—radioaktivt ett alternativ till de traditionella 35 S-metioninmetoderna
• Works in vivo —publicerade resultat visar användning in vivo för bestämning
av proteintranslation Satsen innehåller O-propargyl-puromycin (OPP), som är en alkynanalog av puromycin (även tillgänglig separat), samt Alexa Fluor™ 594 pikolylazid och alla nödvändiga reagenser för att utföra klickreaktionen. OPP matas till odlade celler och inkorporeras i proteiner under aktiv proteinsyntes. Tillägg av Alexa Fluor™ 594 pikolylazid och Click-reaktionsreagenser leder till en kemoselektiv ligering, eller ''klick''-reaktion, mellan pikolylazidfärgämnet och OPP-alkynen, vilket gör att de modifierade proteinerna kan detekteras genom bildbaserad analys.
Klickreaktionen använder bioortogonala (biologiskt unika) delar för att fluorescerande märka prolifererande celler, vilket hjälper till att producera låg bakgrund och hög detektionskänslighet. På grund av de milda reaktionsförhållandena, Click-iT™ Plus-analyser detekterar proteintranslationshändelser samtidigt som de möjliggör bevarande av cellmorfologi, bindningen av fluorescensmärkt falloidin och den fluorescerande signalen från GFP.
Till skillnad från 35S -metionin, som används i traditionella metoder, är OPP inte en aminosyraanalog, så den kan tillsättas direkt till celler i kompletta medier eller användas för att bestämma proteinsyntes in vivo .
Kitet innehåller alla komponenter som behövs för att märka och detektera den inkorporerade OPP i nyligen översatta proteiner i prover av vidhäftande celler. Satsen innehåller tillräckligt med reagens för märkning av 25 18 mmx 18 mm täckglas med 1 ml reaktionsbuffert per test.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Detektion av proteinsyntes med hjälp av fluorescensmikroskopi eller höginnehållsavbildning
Produkttyp Click-iT™ Plus OPP Alexa Fluor™ 594 Proteinsyntesanalyssats
Kvantitet 1 Kit
Innehåll och lagring Detta kit innehåller: Click-iT™ OPP reagens, Alexa Fluor™ färgämne pikolylazid, Click-iT™ OPP-reaktionsbuffert, kopparskyddsmedel, Click-iT™ Reaktionsbufferttillsats, Click-iT™ Reaktionsstegringsbuffert, och NuclearMask™ Blå fläck. Förvara vid 2° till 8 °C. Torka ut och skydda mot ljus.
Reagenstyp Begynnande proteinmärkningsreagens
Produktlinje Click-iT
Etikett eller färgämne Alexa Fluor 594