Läs mer
Invitrogen™ Click-iT™ Plus OPP Alexa Fluor™ 647 Proteinsyntesanalyssats
Produktkod. 15256969
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15256969 1 Kit Varje
1 options
Produktkod. 15256969 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C10458
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8120.00 SEK
    7064.65 SEK / Paket med 1
    Save 1055.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Beinhaltet
Click-iT OPP reagens, Alexa Fluor färgämne pikolylazid, Click-iT OPP-reaktionsbuffert, kopparskyddsmedel, Click-iT Reaktionsbufferttillsats, Click-iT Reaktionsstegringsbuffert och NuclearMask™ Blå fläck
Tillhandahåller icke-radioaktiv metod för detektering av proteinsyntes med fluorescensmikroskopi eller höginnehållsavbildning
Click-iT™ Plus OPP Alexa Fluor™ 647 Protein Synthesis Assay Kit erbjuder en snabb, känslig och icke-radioaktiv metod för att upptäcka proteinsyntes med fluorescensmikroskopi eller höginnehållsavbildning. I denna analys inkorporeras O-propargyl-puromycin (OPP) effektivt i nyöversatta proteiner i kompletta metioninhaltiga medier och fluorescerande märks med ett ljust, fotostabilt Alexa Fluor™ färgämne i en snabb, mycket specifik och mild klickreaktion.
Utrustningens funktioner inkluderar:
  • Ingen medieförändring krävdes – verka i kompletta, metionininnehållande medier, ingen anledning att ta bort cellmedia
  • Multiplex-aktiverad – Click-iT™ Plus-teknik behåller signalen från GFP och bindning av fluorescerande konjugerade falloidiner
  • Icke-radioaktivt – ett alternativ till de traditionella 35S-metioninmetoderna
  • Publicerade resultat från in vivo – visar användning in vivo för bestämning av proteintranslation
Kitet innehåller O-propargyl-puromycin (OPP), som är en alkynanalog till puromycin (även tillgänglig separat), samt Alexa Fluor™ 647 picolylazid och alla nödvändiga reagenser för att utföra Click-reaktionen. OPP matas till odlade celler och inkorporeras i proteiner under syntesen av aktivt protein. Tillsats av Alexa Fluor™ 647 picolylazid och Click-reaktionens reagenser leder till en kemoselektiv ligering, eller 'klickreaktion', mellan picolylazidfärgen och OPP-alkynen, vilket möjliggör detektering av de modifierade proteinerna genom bildbaserad analys.
Klickreaktionen använder bioortogonala (biologiskt unika) grupper för att fluorescerande märka prolifererande celler, vilket hjälper till att producera låg bakgrund och hög detektionskänslighet. På grund av de milda reaktionsförhållandena Click-iT™ upptäcker Plus-analyser proteintranslationshändelser samtidigt som de möjliggör bevarandet av cellmorfologi, bindningen av fluorescerande märkt falloidin och den fluorescerande signalen från GFP.
Till skillnad från 35S-metionin, som används i traditionella metoder, är OPP inte en aminosyraanalog, så det kan tillsättas direkt till celler i kompletta medier eller användas för att bestämma proteinsyntes in vivo.
Kitet innehåller alla komponenter som behövs för att märka och upptäcka den inkorporerade OPP i nyöversatta proteiner i prover av vidhäftande celler. Kitet innehåller tillräckliga reagenser för märkning av 25 täckslingor på 18 mm 18 mm × med 1 ml reaktionsbuffert per test.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
För användning med (applikation) Detektion av proteinsyntes med hjälp av fluorescensmikroskopi eller höginnehållsavbildning
Produkttyp Click-iT™ Plus OPP Alexa Fluor™ 647 Proteinsyntesanalyssats
Kvantitet 1 Kit
Innehåll och lagring Detta kit innehåller: Click-iT™ OPP reagens, Alexa Fluor™ färgämne pikolylazid, Click-iT™ OPP-reaktionsbuffert, kopparskyddsmedel, Click-iT™ Reaktionsbufferttillsats, Click-iT™ Reaktionsstegringsbuffert, och NuclearMask™ Blå fläck. Förvara vid 2° till 8 °C. Torka ut och skydda mot ljus.
Reagenstyp Begynnande proteinmärkningsreagens
Produktlinje Click-iT
Etikett eller färgämne Alexa Fluor 647
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.