Läs mer
Molibresib besylate, MedChemExpress
Produktkod. 16496076
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16496076 100 mg
16485498 10 mg
16441677 50 mg
16441066 200 mg
16428217 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16496076 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13032B
MedChemExpress Molibresib besylate (GSK 525762C; I-BET 762 besylate) is a BET bromodomain inhibitor with IC50 of 32.5-42.5 nM.
Molibresib besylate (GSK 525762C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molibresib besylate
CAS 1895049-20-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H28ClN5O5S
Kvantitet 100 mg
Synonym GSK 525762CI-BET 762 besylate
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (42.95 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=CC=C(C2=N[C@@H](CC(NCC)=O)C3=NN=C(C)N3C4=CC=C(OC)C=C24)C=C1.O=S(C5=CC=CC=C5)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 582.07
Formel vikt 582.07
Procent renhet 99.64%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death