Läs mer
Molibresib, MedChemExpress
Produktkod. 16476076
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16476076 100 mg
16465498 10 mg
16431066 200 mg
16421677 50 mg
16408217 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16476076 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13032
MedChemExpress Molibresib (I-BET762; GSK525762) is a BET bromodomain inhibitor with IC50 of 32.5-42.5 nM.
Molibresib (I-BET762
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molibresib
CAS 1260907-17-2
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H22ClN5O2
Kvantitet 100 mg
Synonym I-BET762 GSK525762 GSK525762A
Löslighetsinformation DMSO : 200 mg/mL (471.81 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=CC=C(C2=N[C@@H](CC(NCC)=O)C3=NN=C(C)N3C4=CC=C(OC)C=C24)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 423.9
Formel vikt 423.9
Procent renhet 98.53%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death