Läs mer
Molidustat, MedChemExpress
Beskrivning
Molidustat (BAY 85-3934) is a novel inhibitor of hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) with mean IC50 values of 480 nM for PHD1, 280 nM for PHD2, and 450 nM for PHD3.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Molidustat |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1154028-82-6 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H14N8O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | BAY 85-3934 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (15.91 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |