missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Molinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Molinate |
| CAS | 2212-67-1 |
| Molekylformel | C9 H17 N O S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1H-Azepine-1-carbothioic acid, hexahydro-, S-ethyl ester, (Azepan-1-yl)(ethylsulfanyl)methanone, Ethyl 1-hexamethyleneiminecarbothiolate, Felan, Hydram, Jalan, Molinate, Ordram, R 4572, S-Ethyl N,N-hexamethylenethiocarbamate, S-Ethyl hexahydro-1H-azepine-1-carbothioate, S-Ethyl hexahydroazepine-1-carbothioate, SC 9908, Stauffer R 4572, Yalan, Yulan |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NOS/c1-2-12-9(11)10-7-5-3-4-6-8-10/h2-8H2,1H3 |
| LEDER | CCSC(=O)N1CCCCCC1 |
| IUPAC-namn | S-ethyl azepane-1-carbothioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.3 |
| Formel vikt | 187.1031 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?