Läs mer
Molindone.HCl, 1mg/ml in Methanol (as free base), Lipomed
Beskrivning
Molindone.HCl, 1mg/ml in Methanol (as free base)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Molindone Hydrochloride |
| CAS | 15622-65-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Molindone Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H24 N2 O2 . Cl H |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Synonym | 4 H-Indol-4-one, 3-ethyl-1,5,6,7-tetrahydro-2-methyl-5-(4-morpholinylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 4 H-Indol-4-one, 3-ethyl-1,5,6,7-tetrahydro-2-methyl-5-(4-morpholinylmethyl)-, monohydrochloride (9 CI), Indol-4(5 H)-one, 3-ethyl-6,7-dihydro-2-methyl-5-(morpholinomethyl)-, monohydrochloride (8 CI), (±)-Molindone hydrochloride, EN 1733 A, Lindone, Moban, Molindone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | Cl.CCc1c(C)[nH]c2CCC(CN3CCOCC3)C(=O)c12 |
| IUPAC-namn | 3-ethyl-2-methyl-5-(morpholin-4-ylmethyl)-1,5,6,7-tetrahydroindol-4-one;hydrochloride |
| Visa mer |