Läs mer
Molindone hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Molindone hydrochloride (EN-1733A) is a therapeutic antipsychotic, used in the treatment of schizophrenia, works by blocking the effects of dopamine in the brain, leading to diminished psychoses.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Molindone hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 15622-65-8 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H25ClN2O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | EN-1733A |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (319.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 17.5 mg/mL (55.94 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |