missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Molindone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Molindone Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O2.ClH/c1-3-13-11(2)17-14-5-4-12(16(19)15(13)14)10-18-6-8-20-9-7-18;/h12,17H,3-10H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 312.1605 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?