Läs mer
Mollugin, TRC
Produktkod. 30474456
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474456 1 g
30467260 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30474456 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM4876001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55481-88-4
Molekylformel C17 H16 O4
Molekylvikt (g/mol) 284.31
Synonym 6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2H-naphtho(1,2-b)pyran-5-carboxylic acid methyl ester, Rubimaillin
IUPAC-namn Metyl 6-hydroxy-2,2-dimetylbenzo[h]krom-5-karboxylat
LEDER COC(=O)c1c(O)c2ccccc2c3OC(C)(C)C=Cc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mollugin
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H16O4/c1-17(2)9-8-12-13(16(19)20-3)14(18)10-6-4-5-7-11(10)15(12)21-17/h4-9,18H,1-3H3
Formel vikt 284.1049