Läs mer
Molsidomine, LoGiCal
Produktkod. 30459190
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459190 10 mg
1 options
Produktkod. 30459190 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0267.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molsidomine
CAS 25717-80-0
Analyt- eller komponentnamn Molsidomine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H14 N4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 5-[(Ethoxycarbonyl)amino]-3-(4-morpholinyl)-1,2,3-oxadiazolium inner salt, N-(Ethoxycarbonyl)-3-(4-morpholinyl)sydnone imine, N-Carboxy-3-morpholinosydnone imine ethyl ester, Corraton, Corvasal, Corvaton, Molsidolat, Molsidomine, Morial, Morsydomine, Motazomin, N-(Ethoxycarbonyl)-3-morpholinosydnone imine, N-Ethoxycarbonyl-3-morpholinosydnonimine, SIN 10, Sydnopharm
InChI formel InChI=1S/C9H14N4O4/c1-2-16-9(14)10-8-7-13(11-17-8)12-3-5-15-6-4-12/h7H,2-6H2,1H3/b10-8-
Lösningstyp Neat
LEDER CCOC(=O)\N=C\1/O[N-][N+](=C1)N2CCOCC2
IUPAC-namn ethyl (NZ)-N-(3-morpholin-4-yl-1-oxa-3-azonia-2-azanidacyclopent-3-en-5-ylidene)carbamate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 242.23
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 242.1015 g/mol