Läs mer
Molsidomine, Mikromol™
Beskrivning
Molsidomine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Molsidomine |
| CAS | 25717-80-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Molsidomine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H14 N4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 5-[(Ethoxycarbonyl)amino]-3-(4-morpholinyl)-1,2,3-oxadiazolium inner salt, N-(Ethoxycarbonyl)-3-(4-morpholinyl)sydnone imine, N-Carboxy-3-morpholinosydnone imine ethyl ester, Corraton, Corvasal, Corvaton, Molsidolat, Molsidomine, Morial, Morsydomine, Motazomin, N-(Ethoxycarbonyl)-3-morpholinosydnone imine, N-Ethoxycarbonyl-3-morpholinosydnonimine, SIN 10, Sydnopharm |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N4O4/c1-2-16-9(14)10-8-7-13(11-17-8)12-3-5-15-6-4-12/h7H,2-6H2,1H3/b10-8- |
| LEDER | CCOC(=O)\N=C\1/O[N-][N+](=C1)N2CCOCC2 |
| IUPAC-namn | ethyl (NZ)-N-(3-morpholin-4-yl-1-oxa-3-azonia-2-azanidacyclopent-3-en-5-ylidene)carbamate |
| Visa mer |