Läs mer
Molybdate Standard: MoO4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Molybdate Standard: MoO4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Molybdate |
| CAS | 11116-47-5 |
| Metoder | Ion Chromatography |
| Analyt- eller komponentnamn | Molybdate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | (Mo O4)2- |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | MoO42− |
| LEDER | [O-][Mo](=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | Molybdate |
| Visa mer |