Läs mer
Molybdatophosphoric Acid Hydrate, Supelco™
Produktkod. 15813910
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15813910 100 g 100g
15803910 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15813910 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1005320100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For analysis EMSURE™ ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51429-74-4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdatophosphoric Acid Hydrate
Smältpunkt 78°C to 90°C (anhydrous substance)
Densitet 1.62 g/cm3
Kvantitet 100 g
Molekylformel H3[P(Mo3O10)4] · X H2O
MDL-nummer MFCD00149913
Synonym Molybdatophosphoric acid hydrate, Phosphomolybdic acid, Molybdatophosphoric acid hydrate
Molekylvikt (g/mol) 1825.25 (anhydrous basis)
Kvalitet Ungraded