Läs mer
Molybdenit, naturligt förekommande mineral, spannmål,≈ 0,06 till 0,19 tum, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11335357
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11335357
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042642.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Used for grain mounts, XRD and microprobe standards, as well as identification of unknown minerals. | CAS: 1309-56-4 | MoS2 | 160.07 g/mol
Molybdenit, naturligt förekommande mineral, korn, används för spannmålsfästen, XRD och mikrosondstandarder, såväl som identifiering av okända mineraler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-56-4
Molekylformel MoS2
Molekylvikt (g/mol) 160.07
MDL-nummer MFCD00003470
InChI-nyckel CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z
PubChem CID 14823
ChEBI CHEBI:30704
IUPAC-namn bis(sulfanyliden)molybden
LEDER S=[Mo]=S
Spécification
Kemiskt namn eller material Molybdenite
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in sulfuric and nitric acid
Formel vikt 160.07
Förpackning Glasflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis