Läs mer
Molybden för AAS 1g/LH 2 O matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12933285 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12933285 500 mL Flaska 500ml
12923285 100 mL Flaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12933285 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B 134 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    677.00 SEK
    600.91 SEK / 500ml
    Save 76.09 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7439-98-7
Molekylformel Mo
Molekylvikt (g/mol) 95.95
MDL-nummer MFCD00003465
InChI-nyckel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-namn molybden
LEDER [Mo]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L ±0,002 g/L
Typ Flam enelementsstandardlösning
Lösningsmedel eller matris Vatten
Kvantitet 500 mL