Läs mer
Molybdenum carbide, 99.5% (metals basis)
Produktkod. p-4781999
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11316588
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012192.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12069-89-5 | CMo2 | 203.91 g/mol
Molybdenkarbid används vid tillverkning av fasta molybdenkarbidkvaliteter av hårdmetall vid tillverkning av blandade kristaller. Det användes som beläggningsmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12069-89-5
Molekylformel CMo2
Molekylvikt (g/mol) 203.91
MDL-nummer MFCD00014218
InChI-nyckel QIJNJJZPYXGIQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimolybdenum carbide, methane dimolybdenum, molybdenum carbide mo2c, molybdenum carbide trace metals basis 100g
IUPAC-namn (molybdeniometyliden)molybden
LEDER [Mo]=C=[Mo]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum carbide
Färg Vitt
Smältpunkt 2687°C
Utseende White powder
Densitet 8.9g/cm3 at 20°C
Kvantitet 100 g
Odör Odorless
Analysprocentintervall 99.5% (metals basis)
Form Pulver
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 203.91
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.