Läs mer
Molybdendisulfid, MP Biomedicals
Produktkod. 11421256 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421256 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11421256 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520458080
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum Disulfide
CAS 1317-33-5
Kvantitet 100 g
Molekylformel MoS2
Synonym molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z
InChI-nyckel CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
LEDER S=[Mo]=S
IUPAC-namn disulfanylidenmolybden
Molekylvikt (g/mol) 160.07
PubChem CID 14823
ChEBI CHEBI:30704
Formel vikt 160.07