Läs mer
Molybdenfolie, 0,5 mm tjock, 99,95 % (metallbas)
Produktkod. 11326757
Change view
Kvantitet:
100 x 100 mm
150 x 300 mm
300 x 600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11326757 100 x 100 mm Varje
11316757 150 x 300 mm Varje
11306757 300 x 600 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11326757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010045.GH
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95,95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7439-98-7
Molekylformel Mo
Molekylvikt (g/mol) 95.95
MDL-nummer MFCD00003465
InChI-nyckel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-namn molybden
LEDER [Mo]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Molybdenum foil
Namnnotering 0,5 mm tjock
Kvantitet 100 x 100 mm
Vikt ≈51g/100x100mm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.